Print…
Nióbio ≥99.8% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.3 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
40668.FY 40668.GK 40668.HQ
40668.FYEA 66.1 EUR
40668.FY 40668.GK 40668.HQ
Nióbio ≥99.8% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.3 mm (0.01 in)
Nióbio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈12.9g/50x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Fórmula: Nb
Ponto de ebulição: 3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2468 °C
Densidade: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011126
Número CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5