Print…
Nióbio ≥99.96% (baseado em metais excluindo Ta), fio, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14335.BU 14335.BY 14335.CC
14335.BUEA 62.7 EUR
14335.BU 14335.BY 14335.CC
Nióbio ≥99.96% (baseado em metais excluindo Ta), fio, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Nióbio
Purity: 99.96% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈1.68g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Fórmula: Nb
Ponto de ebulição: 3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2468 °C
Densidade: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011126
Número CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5