Print…
Nióbio ≥99.99% (baseado em metais excluindo Ta), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10265.BU 10265.BY 10265.CC
10265.BUEA 58.8 EUR
10265.BU 10265.BY 10265.CC
Nióbio ≥99.99% (baseado em metais excluindo Ta), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Nióbio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.42g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Fórmula: Nb
Ponto de ebulição: 3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2468 °C
Densidade: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011126
Número CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5