Print…
Nióbio ≥99.97% (baseado em metais excluindo Ta), folha (máx. 0,06% Ta), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00236.FF 00236.FQ 00236.FY 00236.FI
00236.FFEA 53.4 EUR
00236.FF 00236.FQ 00236.FY 00236.FI
Nióbio ≥99.97% (baseado em metais excluindo Ta), folha (máx. 0,06% Ta), Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Nióbio
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-03-1 Physical Form: ≈0.68g/25x25mm Appearance: Grey or silver Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011126
Fórmula: Nb
Ponto de ebulição: 3700 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 2468 °C
Densidade: 8,57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011126
Número CAS: 7440-03-1
EINECS: 231-113-5