Zirconium, pó APS 2-3 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
00847.22
00847.36
00847.22EA
432
EUR
00847.22
00847.36
Zirconium, pó APS 2-3 µm
Zirconium
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: Packaged in water
Appearance: Dark grey
Odour: Odourless
UN No.: 1358
MDL No.: MFCD00011303
Fórmula:
Zr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011303 Número CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 UN: 1358 ADR: 4.1,II Merck Index: 12,10306 |