Zirconium ≥99.2% (baseado em metais excluindo Hf), fio (máx. 4,5% Hf), recozido, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
45056.G5
45056.G1
45056.G5EA
114
EUR
45056.G5
45056.G1
Zirconium ≥99.2% (baseado em metais excluindo Hf), fio (máx. 4,5% Hf), recozido, Ø 0.5 mm (0.020 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈1.31g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Fórmula:
Zr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011303 Número CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |