Zirconium ≥99.9% (baseado em metais excluindo Hf), projétil (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
42559.06
42559.14
42559.06EA
64.7
EUR
42559.06
42559.14
Zirconium ≥99.9% (baseado em metais excluindo Hf), projétil (Hf ∼ 3%), Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Zirconium
Purity: 99.9+%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.16g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Fórmula:
Zr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011303 Número CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |