Zirconium ≥99.8% (baseado em metais excluindo Hf), folha, recozido, Espessura: 0.025 mm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
38369.VR
38369.VS
38369.VREA
133
EUR
38369.VR
38369.VS
Zirconium ≥99.8% (baseado em metais excluindo Hf), folha, recozido, Espessura: 0.025 mm
Zirconium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈8.3g/10x50cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Fórmula:
Zr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011303 Número CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |