Zirconium ≥99.8% (baseado em metais excluindo Hf), folha (Hf ∼ 2%), recozido, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10591.GI
10591.GR
10591.IB
10591.GIEA
67.2
EUR
10591.GI
10591.GR
10591.IB
Zirconium ≥99.8% (baseado em metais excluindo Hf), folha (Hf ∼ 2%), recozido, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Zirconium
Purity: 99.8%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈20.6g/100x125mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Fórmula:
Zr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011303 Número CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |