Zirconium ≥99.2% (baseado em metais excluindo Hf), folha (máx. 4,5% Hf), recozido, Espessura: 1.0 mm (0.039 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10590.FI
10590.GH
10590.HP
10590.FIEA
74
EUR
10590.FI
10590.GH
10590.HP
Zirconium ≥99.2% (baseado em metais excluindo Hf), folha (máx. 4,5% Hf), recozido, Espessura: 1.0 mm (0.039 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈16.3g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Fórmula:
Zr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011303 Número CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |