Zirconium ≥99.2% (baseado em metais excluindo Hf), placa 25x100 mm (0.98x3.9 in), Thickness: 6.4 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00934.KF
00934.KJ
00934.KFEA
151
EUR
00934.KF
00934.KJ
Zirconium ≥99.2% (baseado em metais excluindo Hf), placa 25x100 mm (0.98x3.9 in), Thickness: 6.4 mm (0.25 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈104g/25x100mm, Temper: annealed
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Fórmula:
Zr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011303 Número CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |