Zirconium ≥99.95% (baseado em metais excluindo Hf), fio (máx. 0,25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00419.G1
00419.G5
00419.G1EA
92.7
EUR
00419.G1
00419.G5
Zirconium ≥99.95% (baseado em metais excluindo Hf), fio (máx. 0,25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Zirconium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.082g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Fórmula:
Zr Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011303 Número CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |