Print…
Titânio ≥99.5% (baseado em metais), pó -325 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
42624.22 42624.36 42624.D3
42624.22EA 144 EUR
42624.22 42624.36 42624.D3
Titânio ≥99.5% (baseado em metais), pó -325 mesh
Titânio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2 II
Merck Index: 12,09610