Print…
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), pó -325 mesh, hidrogenado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
36678.14 36678.22
36678.14EA 178 EUR
36678.14 36678.22
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), pó -325 mesh, hidrogenado
Titânio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3277 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1677 °C
Densidade: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-726-8
UN: 2546
ADR: 4.2,II