Print…
Titânio ≥99.4%, pó -100 mesh
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10383.14 10383.22 10383.36
10383.14EA 56.4 EUR
10383.14 10383.22 10383.36
Titânio ≥99.4%, pó -100 mesh
Titânio
Purity: 99.4% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2546 MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3277 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1677 °C
Densidade: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2546
ADR: 4.2,III