Print…
Titânio ≥93%, pó <20 µm
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
00681.14EA 159 EUR
00681.14 00681.22 00681.36 00681.06
Titânio ≥93%, pó <20 µm
Titânio
Purity: 93% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Packaged in water Odour: Odourless UN No.: 1352 MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3277 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1677 °C
Densidade: 4,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 1352
ADR: 4.1,II