Print…
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), fio, duro, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
45485.BY 45485.CC 45485.BU
45485.BYEA 194 EUR
45485.BY 45485.CC 45485.BU
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), fio, duro, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Titânio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈3.54g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610