Print…
Titânio ≥99.2% (baseado em metais), folha, recozido, Espessura: 1.6 mm (0.063 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44485.GH 44485.GW
44485.GHEA 76.9 EUR
44485.GH 44485.GW
Titânio ≥99.2% (baseado em metais), folha, recozido, Espessura: 1.6 mm (0.063 in)
Titânio
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈72g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610