Print…
Titânio ≥99.2% (baseado em metais), folha, Espessura: 1.0 mm (0.040 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44484.GH 44484.GW
44484.GHEA 94.3 EUR
44484.GH 44484.GW
Titânio ≥99.2% (baseado em metais), folha, Espessura: 1.0 mm (0.040 in)
Titânio
Purity: 99.2% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈45g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610