Print…
Titânio ≥99.6% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
44202.FI 44202.GH 44202.GT
44202.FIEA 151 EUR
44202.FI 44202.GH 44202.GT
Titânio ≥99.6% (baseado nos metais), folha, recozido, Espessura: 0.05 mm (0.002 in)
Titânio
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper:soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610