Print…
Titânio, Tela metálica 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43794.GN 43794.GY
43794.GNEA 150 EUR
43794.GN 43794.GY
Titânio, Tela metálica 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Titânio
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610