Print…
Titânio ≥99% (baseado em metais), folha, recozido, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
43677.GW 43677.GH 43677.ZB
43677.GWEA 148 EUR
43677.GW 43677.GH 43677.ZB
Titânio ≥99% (baseado em metais), folha, recozido, Espessura: 0.5 mm (0.02 in)
Titânio
Purity: 99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈22.5g/100x100mm Appearance: Dark grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610