Print…
Titânio ≥99.995% (baseado em metais), projétil, Puratronic®, Comp.: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
42393.06 42393.14
42393.06EA 72.3 EUR
42393.06 42393.14
Titânio ≥99.995% (baseado em metais), projétil, Puratronic®, Comp.: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titânio
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.23g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610