Print…
Titânio ≥99.98% (baseado em metais), projétil, Comp.: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
42387.QJ 42387.QK
42387.QJEA 51.7 EUR
42387.QJ 42387.QK
Titânio ≥99.98% (baseado em metais), projétil, Comp.: 12.7 mm (0.50 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Titânio
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.8g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610