Print…
Titânio, Tela metálica 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
40919.FL 40919.GT
40919.FLEA 230 EUR
40919.FL 40919.GT
Titânio, Tela metálica 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Titânio
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610