Print…
Titânio, Tela metálica 20 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
40918.FL 40918.HB
40918.FLEA 136 EUR
40918.FL 40918.HB
Titânio, Tela metálica 20 mesh, Ø 0.076 mm (0.003 in)
Titânio
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610