Print…
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), fio, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
14004.BU 14004.BY
14004.BUEA 143 EUR
14004.BU 14004.BY
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), fio, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titânio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈14.2g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610