Print…
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), hastes, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
14001.BQ 14001.BU 14001.CZ
14001.BQEA 108 EUR
14001.BQ 14001.BU 14001.CZ
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), hastes, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Titânio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.45g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610