Print…
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), hastes, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
14000.BQ 14000.BU 14000.CZ
14000.BQEA 46.7 EUR
14000.BQ 14000.BU 14000.CZ
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), hastes, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titânio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.36g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610