Print…
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
13976.FF 13976.FI 13976.GH
13976.FFEA 75.8 EUR
13976.FF 13976.FI 13976.GH
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), folha, Espessura: 0.127 mm (0.005 in)
Titânio
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.36g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610