Print…
Titânio ≥99.5% (baseado em metais), placa 100x100 mm (3.9x3.9 in), recozido, Espessura: 3.175 mm (0.125 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
12598.KG 12598.KJ
12598.KGEA 143 EUR
12598.KG 12598.KJ
Titânio ≥99.5% (baseado em metais), placa 100x100 mm (3.9x3.9 in), recozido, Espessura: 3.175 mm (0.125 in)
Titânio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈143g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610