Print…
Titânio ≥99.95% (baseado em metais), esponja 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10583.18 10583.30 10583.A1 10583.A7
10583.18EA 60.1 EUR
10583.18 10583.30 10583.A1 10583.A7
Titânio ≥99.95% (baseado em metais), esponja 3-19 mm (0.12-0.75 in)
Titânio
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-32-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,09610