Print…
Titânio ≥99.7% (baseado nos metais), esponja ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10582.18 10582.A1
10582.18EA 51.2 EUR
10582.18 10582.A1
Titânio ≥99.7% (baseado nos metais), esponja ≤ 25.4 mm (1.0 in)
Titânio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless UN No.: 2878 MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
UN: 2878
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,09610