Print…
Titânio ≥99.7% (baseado em metais), fio, Comp.: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10397.KJ 10397.KM
10397.KJEA 153 EUR
10397.KJ 10397.KM
Titânio ≥99.7% (baseado em metais), fio, Comp.: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titânio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈12.9g/pc Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610