Print…
Titânio ≥99.7% (baseado em metais), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10396.G6 10396.H2
10396.G6EA 62.3 EUR
10396.G6 10396.H2
Titânio ≥99.7% (baseado em metais), fio, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titânio
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610