Print…
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), fio, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10391.G1 10391.G5 10391.G9
10391.G1EA 94.8 EUR
10391.G1 10391.G5 10391.G9
Titânio ≥99.99% (baseado em metais), fio, Ø 0.127 mm (0.005 in)
Titânio
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.06g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610