Print…
Titânio ≥99.5% (baseado em metais), folha, recozido, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
10385.GH 10385.HP 10385.HY
10385.GHEA 94.9 EUR
10385.GH 10385.HP 10385.HY
Titânio ≥99.5% (baseado em metais), folha, recozido, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Titânio
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈11.3g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Peso Molecular: 47.88 g/mol
Ponto de ebulição: 3262
Ponto de Fusão: 1660
Densidade: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610