Print…
Titânio ≥99.94% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
00360.FH 00360.FL 00360.GT
00360.FHEA 109 EUR
00360.FH 00360.FL 00360.GT
Titânio ≥99.94% (baseado nos metais), folha, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Titânio
Purity: 99.94% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.2g/25x75mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Fórmula: Ti
Ponto de ebulição: 3262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1660 °C
Densidade: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011264
Número CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610