Print…
Hafnium ≥99.6% (baseado em traços de metais excluindo Zr), pó -325 mesh (máx. 2-3,5% Zr)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10201.06 10201.14 10201.22
10201.06EA 84.5 EUR
10201.06 10201.14 10201.22
Hafnium ≥99.6% (baseado em traços de metais excluindo Zr), pó -325 mesh (máx. 2-3,5% Zr)
Hafnium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-58-6 Appearance: Grey Odour: Odourless UN No.: 2545 MDL No.: MFCD00011032
Fórmula: Hf
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Densidade: 13.31 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011032
Número CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4
UN: 2545
ADR: 4.2 II