Print…
Hafnium 99,9 Metals basis exZr, rods Zr_about3, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44489.DJ 44489.DT
44489.DJEA 258 EUR
44489.DJ 44489.DT
Hafnium 99,9 Metals basis exZr, rods Zr_about3, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-58-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Fórmula: Hf
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011032
Número CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4