Print…
Hafnium ≥99.9% (baseado em metais excluindo Zr), hastes (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
44489.DJ 44489.DT
44489.DJEA 258 EUR
44489.DJ 44489.DT
Hafnium ≥99.9% (baseado em metais excluindo Zr), hastes (Zr ∼ 3%), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-58-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Fórmula: Hf
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011032
Número CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4