Hafnium ≥99.5% (baseado em metais excluindo Zr), folha (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39710.GH
39710.FI
39710.GHEA
562
EUR
39710.GH
39710.FI
Hafnium ≥99.5% (baseado em metais excluindo Zr), folha (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Hafnium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈3.3g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Fórmula:
Hf Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011032 Número CAS: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |