Print…
Hafnium 99,9 Metals basis exZr, pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in) Zr_about2
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
39683.09 39683.18
39683.09EA 149 EUR
39683.09 39683.18
Hafnium 99,9 Metals basis exZr, pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in) Zr_about2
Hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-58-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Fórmula: Hf
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011032
Número CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4