Hafnium ≥99.7% (baseado em metais excluindo Zr), fio (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13435.BU
13435.BY
13435.CC
13435.BUEA
59
EUR
13435.BU
13435.BY
13435.CC
Hafnium ≥99.7% (baseado em metais excluindo Zr), fio (Zr ∼ 3%), Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Hafnium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈25.34g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Fórmula:
Hf Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011032 Número CAS: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |