Print…
Hafnium 99,7 Metals basis exZr, wire Zr_about3, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13305.BU 13305.BY
13305.BUEA 89.2 EUR
13305.BU 13305.BY
Hafnium 99,7 Metals basis exZr, wire Zr_about3, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Hafnium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈41.1g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Fórmula: Hf
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011032
Número CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4