Print…
Hafnium 99,5 Metals basis exZr, foil Zr_about3, annealed, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10794.FI 10794.GH
10794.FIEA 405 EUR
10794.FI 10794.GH
Hafnium 99,5 Metals basis exZr, foil Zr_about3, annealed, Espessura: 1.0 mm (0.04 in)
Hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈32.8g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Fórmula: Hf
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011032
Número CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4