Hafnium ≥99.5% (baseado em metais excluindo Zr), folha (Zr ∼ 3%), recozido, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10793.FJ
10793.FP
10793.FJEA
286
EUR
10793.FJ
10793.FP
Hafnium ≥99.5% (baseado em metais excluindo Zr), folha (Zr ∼ 3%), recozido, Espessura: 0.25 mm (0.01 in)
Hafnium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈13.3g/50x80mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Fórmula:
Hf Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011032 Número CAS: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |