Print…
Hafnium ≥99.95% (baseado em metais excluindo Zr), fio (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10205.BU 10205.BY 10205.CC
10205.BUEA 88.9 EUR
10205.BU 10205.BY 10205.CC
Hafnium ≥99.95% (baseado em metais excluindo Zr), fio (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hafnium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈10.28g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Fórmula: Hf
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011032
Número CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4