Print…
Hafnium 99,97 Metals basis exZr, wire Zr_about3, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
10200.G2 10200.G6
10200.G2EA 212 EUR
10200.G2 10200.G6
Hafnium 99,97 Metals basis exZr, wire Zr_about3, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Hafnium
Purity: 99.97% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈0.64g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Fórmula: Hf
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011032
Número CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4