Print…
Hafnium 99,5 Metals basis exZr, foil Zr_about3, Espessura: 0.75 mm (0.03 in)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
00524.FF 00524.FI
00524.FFEA 112 EUR
00524.FF 00524.FI
Hafnium 99,5 Metals basis exZr, foil Zr_about3, Espessura: 0.75 mm (0.03 in)
Hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈6.1g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Fórmula: Hf
Peso Molecular: 178.49 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011032
Número CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4